Documenti fondamentali
16505
Sigma-Aldrich
Methyl trans-4-bromo-2-butenoate
technical, ≥90% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl 4-bromocrotonate
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH=CHCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.01
Beilstein:
1745755
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (GC)
contiene
silver wool as stabilizer
Impurezze
~3% methyl cis-4-bromo-2-butenoate
Indice di rifrazione
n20/D 1.501
P. ebollizione
70 °C/0.03 mmHg (lit.)
Densità
1.498 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
Applicazioni
Methyl trans-4-bromo-2-butenoate (Methyl 4-bromocrotonate) was used in the synthesis of highly substituted benzoxepines or benzopyrans and L-α-amino [4,5-3H]adipic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
197.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
92 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An Allylpalladium (IV) Intermediate in the Synthesis of Highly Substituted Benzoxepines and Benzopyrans via Reactions of Stable Pallada (II) cycles with Allyl Bromides.
Guo R, et al.
Organometallics, 26(15), 3784-3783 (2007)
J O'Sullivan et al.
The Biochemical journal, 184(2), 421-426 (1979-11-15)
1. delta-(L-alpha-Amino[4,5-3H]adipyl)-L-cysteinyl-D-[4,4-3H]valine has been synthesized from its constituent amino acids, the L-alpha-amino[4,5-3H]adipic acid being obtained by reduction with 3H2 of methyl 5-acetamido-5,5-diethoxycarbonylpent-2-enoate and subsequent decarboxylation and hydrolysis. 2. In a cell-free system prepared by lysis of protoplasts of Cephalosporium acremonium