E13830
Ethyl 4-bromocrotonate
75%, technical grade
Sinonimo/i:
Ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
75%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.493 (lit.)
P. eboll.
94-95 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.402 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C6H9BrO2/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4H,2,5H2,1H3/b4-3+
FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
206.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
97 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)