Documenti fondamentali
16503
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromo-2-butenoate
(cis+trans), ≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
Methyl 2-bromocrotonate
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CBrCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.01
Beilstein:
1700999
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.486
P. ebollizione
178-182 °C (lit.)
Densità
1.505 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(Br)=CC
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-3-4(6)5(7)8-2/h3H,1-2H3
DMKWWKUPZZAUQL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methyl 2-bromo-2-butenoate(Methyl (Z)-2-bromocrotonate) yields (S)-2-bromobutanoic acid by baker′s yeast fermentation. It undergoes biotransformation catalyzed by old yellow enzyme to yield methyl (S)-2-bromobutanoate, a key intermediate for the synthesis of chiral drugs. It is a biannelating reagent which participates in double Michael-additions.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
H. Hagiwara et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 413-413 (1976)
Enoate reductase-mediated preparation of methyl (S)-2-bromobutanoate, a useful key intermediate for the synthesis of chiral active pharmaceutical ingredients.
Brenna E, et al.
Organic Process Research & Development, 16(2), 262-268 (2011)