167185
Methyl 2-bromopropionate
98%
Sinonimo/i:
(±)-2-Bromopropionic acid methyl ester, (±)-Methyl 2-bromopropionate, 2-Bromopropanoic acid methyl ester, 2-Bromopropionic acid methyl ester, Methyl (±)-α-bromopropionate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451 (lit.)
P. eboll.
51 °C/19 mmHg (lit.)
Solubilità
water: insoluble
Densità
1.497 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
ACEONLNNWKIPTM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?