139440
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC(CH3)(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)(Br)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H13BrO4/c1-4-12-6(10)8(3,9)7(11)13-5-2/h4-5H2,1-3H3
CSLQAXTUGPUBCW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate acts as initiator during the atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate.
Applicazioni
Diethyl 2-bromo-2-methylmalonate was used to investigate the 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine as an effective reducing agent for the radical chain conversion of primary bromoesters to the corresponding esters. It was used in the synthesis of polystyrene macroinitiator via atom transfer radical polymerization.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Controlled/?living? atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate using various initiation systems.
Matyjaszewski K, et al.
Macromolecules, 31(5), 1527-1534 (1998)
TAILOR MADE POLYMERIC SYSTEMATIC LIBRARIES VIA ATOM TRANSFER RADICAL POLYMERIZATION.
Jakubowski W, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 49(2), 369-369 (2008)
Organic reducing agents. Reduction of electron deficient bromides by 1, 2, 2, 6, 6-pentamethylpiperidine (PMP)/mercaptoethanol.
Amoli M, et al.
Tetrahedron Letters, 36(23), 3997-4000 (1995)