D94208
Diethyl ethoxymethylenemalonate
99%
Sinonimo/i:
DEEMM, Ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
279-281 °C (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
291.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
144 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D94208-100G | 4061833590720 |
D94208-5G | |
D94208-500G | 4061833590737 |