Documenti fondamentali
151238
Sigma-Aldrich
Glycidyl methacrylate
97%, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
2,3-Epoxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2,3-epoxypropyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.15
Beilstein:
2506
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Impurezze
0.02% epichlorohydrin
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Densità
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Glycidyl methacrylate (GMA) is a polyfunctional monomer. It acts as an adhesion promoting crosslinking co-monomer for acrylic and vinyl resins. It is also a reactive colorless diluent. GMA is soluble in ethanol, acetone, diethyl ether, benzene.
Applicazioni
Glycidyl methacrylate dextran (GMA) has been reported to be used as a biocompatible hydrogel. In situ polymerization of GMA with trimethylolpropane trimethacrylate to form macroporous sorbents has also been reported. GMA may also be grafted onto polypropylene.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Styrene-assisted melt free radical grafting of glycidyl methacrylate onto polypropylene
Cartier H and Hu GH
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 36(7), 1053-1063 (1998)
Molded? macroporous poly (glycidyl methacrylate-co-trimethylolpropane trimethacrylate) materials with fine controlled porous properties: preparation of monoliths using photoinitiated polymerization
Viklund C, et al
Chemistry of Materials, 9(2), 463-471 (1997)
Liang Yuan et al.
Biosensors & bioelectronics, 38(1), 79-85 (2012-07-07)
A novel label-free immunosensing strategy for sensitive detection of tumor necrosis factor-alpha antigen (TNF-α) via surface-initiated atom transfer radical polymerization (SI-ATRP) was proposed. In this strategy, the Au electrode was first modified by consecutive SI-ATRP of ferrocenylmethyl methacrylate (FMMA) and
Amir H Milani et al.
Biomacromolecules, 13(9), 2793-2801 (2012-08-11)
The use of injectable pH-responsive doubly cross-linked microgels (DX microgels) to improve the mechanical properties of degenerated intervertebral discs is demonstrated for the first time. The microgel comprised methyl methacrylate (MMA), methacrylic acid (MAA), ethyleneglycol dimethacrylate (EGD) and glycidyl methacrylate
Liang Yuan et al.
Analytical chemistry, 83(17), 6800-6809 (2011-08-03)
A signal amplification strategy for sensitive detection of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) using quantum dots (QDs)-polymer-functionalized silica nanosphere as the label was proposed. In this approach, silica nanospheres with good monodispersity and uniform structure were employed as carriers for surface-initiated