Documenti fondamentali
E14578
Sigma-Aldrich
Ethyl bromopyruvate
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
β-Bromopyruvic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-(oxo)propionic acid ethyl ester, 3-Bromo-2-oxopropanoic acid ethyl ester, 3-Bromopyruvic acid ethyl ester, Bromopyruvic acid ethyl ester, Ethyl α-bromopyruvate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropanoate, Ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, Ethyl 3-bromopyruvate
About This Item
Formula condensata:
BrCH2COCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.01
Beilstein:
1760158
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
98-100 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.554 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C5H7BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h2-3H2,1H3
VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethyl bromopyruvate, also known as Bromopyruvic acid ethyl ester, is an alkyl-substituted α-bromoketones, that is commonly used as a building block in various organic reaction, such as in the synthesis of 1,3-Oxazoline-2-thiones and 3-bromoimidazopyridines.
Applicazioni
Ethyl bromopyruvate is used as an electrophile:
  • for the synthesis of thiazoles with substituted benzothioamides
Also, employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Chin. J. Chem., 24, 381-381 (2006)