Documenti fondamentali
691593
Sigma-Aldrich
Iron phosphide, Fe3P
99.5% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Fe3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.5% trace metals basis
Stato
powder
Dimensione particelle
−200 mesh
Stringa SMILE
P12[Fe]3[Fe]1[Fe]23
InChI
1S/3Fe.P
KFSKMQQNHSLZRJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
691593-5G4061833367100