57857
Lithium iodoacetate
≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
Iodoacetic acid lithium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (NT)
Impurezze
≤3% water
Punto di fusione
239 °C (dec.) (lit.)
~245 °C (dec.)
Stringa SMILE
[Li+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Li/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
RZCFQIDTJPHHFJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenza
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?