04004
Phosphorus, red
≥97.0%
Sinonimo/i:
P
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
0.02 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.03 mmHg ( 21 °C)
1 mmHg ( 76.6 °C)
Saggio
≥97.0%
Temp. autoaccensione
500 °F
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Resistività
10 μΩ-cm, 20°C
Punto di fusione
416 °C (subl.) (lit.)
Densità
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤2000 mg/kg
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[P]
InChI
1S/P
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Photocatalyst for the formation of H2 from water.
- Catalyst in the synthesis of tris(2-pyridyl)phosphine by reacting with 2-bromopyridine in the presence of a base.
- Flame retardant along with aluminum oxide in recycled poly(ethylene terephthalate).
- Anode material in combination with carbon composites for sodium-ion batteries.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?