427152
Poly(vinylidene fluoride)
average Mw ~180,000 by GPC, average Mn ~71,000, beads or pellets
Sinonimo/i:
PVDF
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
15 mmHg ( 32 °C)
Stato
beads or pellets
Indice di fluidità
20-35 g/10 min (230°C/3.8kg)
PM
average Mn ~71,000
average Mw ~180,000 by GPC
Resistenza all’urto
2-4 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
Costante dielettrica
8.0-9.5, 100 Hz (ASTM D 150)
Durezza
76-80 (Shore D, ASTM D 2240)
Indice di rifrazione
n20/D 1.42
ASTM D 3835
6,000-7,500 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
Temp. transizione
brittleness temperature -62 °C (ASTM D 746)
Tm 155-165 °C
Solubilità
some polar solvents such as organic esters and amines: soluble
Densità
1.78 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?