M32607
Methyl 5-bromovalerate
97%
About This Item
Formula condensata:
Br(CH2)4COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.05
Beilstein:
1749649
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
Densità
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-9-6(8)4-2-3-5-7/h2-5H2,1H3
RAVVJKCSZXAIQP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?