Key Documents
674192
Sigma-Aldrich
Trioxo(triphenylsilyloxy)rhenium(VII)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15O4ReSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
509.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
108-110 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[Re](=O)(=O)O[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15OSi.3O.Re/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;/h1-15H;;;;/q-1;;;;+1
JFZHOPFMMQQPJF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
  • Cycloisomerization reactions
  • Prins dimerization
  • Prins cyclization reactions
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)