Documenti fondamentali
309184
Sigma-Aldrich
Rhenium(III) chloride
Sinonimo/i:
Rhenium trichloride
About This Item
Formula condensata:
ReCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.57
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: rhenium
Concentrazione
61.4-65.9% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
Punto di fusione
500 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
Cl[Re](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Re/h3*1H;/q;;;+3/p-3
LOIHSHVELSAXQN-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Starting material for peralkylated benzene-metal complexes that act as electron reservoirs.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Organometallics, 8, 2243-2243 (1989)