Documenti
370193
Sigma-Aldrich
Trichlorooxobis(triphenylphosphine)rhenium(V)
Sinonimo/i:
Bis(triphenylphosphine)rhenium oxytrichloride, Bis(triphenylphosphine)trichlororhenium oxide
About This Item
Formula condensata:
[(C6H5)3P]2ReOCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
833.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhenium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
205 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Re](Cl)(Cl)=O.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.3ClH.O.Re/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;;;/h2*1-15H;3*1H;;/q;;;;;;+3/p-3
VJYQERSQTMFWJE-UHFFFAOYSA-K
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3