Documenti fondamentali
261955
Sigma-Aldrich
Rhenium(VII) oxide
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dirhenium heptoxide, Rhenium heptoxide
About This Item
Formula condensata:
Re2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: rhenium
reagent type: catalyst
P. ebollizione
360 °C (lit.)
Punto di fusione
220 °C (lit.)
Densità
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Reagents used for dehydrations and rearrangements of allylic alcohols, oximes, and amides; oxidative cyclizations; alkene metathesis; formation of bisperoxyacetals; reductions.
Caratteristiche e vantaggi
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Rhenium(VII) Oxo and Imido Complexes: Synthesis, Structures, and Applications.
Carlos C. Romão et al.
Chemical reviews, 97(8), 3197-3246 (2002-02-20)
Herrmann, W.A. et al.
Inorganic Chemistry, 34, 4701-4701 (1995)