Documenti
515736
Sigma-Aldrich
Rhenium(VII) oxide
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dirhenium heptoxide, Rhenium heptoxide
About This Item
Formula condensata:
Re2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.41
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.995% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: rhenium
P. eboll.
360 °C (lit.)
Punto di fusione
220 °C (lit.)
Densità
6.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
InChI
1S/7O.2Re
NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Precursor to organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges