238058
Ruthenium(IV) oxide
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ruthenium dioxide
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: ruthenium
Densità
6.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Ru]=O
InChI
1S/2O.Ru
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a catalyst for hydrogen evolution reaction.
- In the preparation of thin-film supercapacitors.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
238058-5G | 4061838786562 |
238058-1G | 4061838786555 |
238058-250MG |