206180
Ruthenium on carbon
extent of labeling: 5 wt. % loading
Sinonimo/i:
Ruthenium on activated carbon, heterogeneous catalyst
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: ruthenium
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading
Matrice
carbon support
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Ru]
InChI
1S/Ru
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-heat. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.