Documenti fondamentali
908142
Sigma-Aldrich
Ruthenium on alumina
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru
Sinonimo/i:
Ru/Al2O3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ru
Peso molecolare:
101.07
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Stato
powder
contiene
<3% water
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
alumina support
Applicazioni
Evonik Noblyst® P3061 5% Ru is a ruthenium on alumina catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
  • partial hydrogenation of aromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Altre note
Unit weight is of net dry catalyst.
Note legali
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)