907898
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P8078 1% Pt
Sinonimo/i:
Pt/C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pt
Peso molecolare:
195.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Stato
powder
contiene
~60% water
Grado di funzionalizzazione
1 wt. % loading (dry basis)
Peso
Unit weight excludes weight of water
Matrice
activated carbon support
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Evonik Noblyst® P8078 1% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
- hydrogenation of aromatic nitro groups in the presence of halogens and other functional groups
Altre note
Unit weight is of net dry catalyst.
Note legali
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
907898-10G |