Documenti fondamentali
83720
Sigma-Aldrich
Rhodium on activated alumina
5% rhodium (Rh) basis
Sinonimo/i:
Rh
About This Item
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Concentrazione
5% Rh
Applicazioni
Catalyst for hydrogenation of unsaturated compounds including aldehydes, ketones, andaromatic carbocyclic and heterocyclic structures; high stereospecificity and low hydrogenolytic activity.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)