309192
Rhenium(V) chloride
About This Item
Formula condensata:
ReCl5
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.47
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: rhenium
Concentrazione
50.0-53.0% Re (With Tetraphenylarsonium Chloride, gravimetric)
Stringa SMILE
Cl[Re](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Re/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
XZQYTGKSBZGQMO-UHFFFAOYSA-I
Applicazioni
Starting material for rhenium porphyrins and alkyne complexes of rhenium.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
J Vrabec et al.
Ceskoslovenska pediatrie, 45(9), 518-519 (1990-09-01)
The authors evaluate the effect of hormonal treatment with chorionic gonadotropin on histological structures of the testes in experimental work and in artificially induced cryptorchism in the rabbit; they evaluate histological findings in cryptorchid and normally descended testes.
F Decian et al.
Minerva chirurgica, 45(19), 1227-1237 (1990-10-15)
Hyperthermic antiblastic isolated perfusion is a method largely used for the treatment of locally advanced limb melanoma. The method requires vascular isolation and hyperthermic perfusion of the limb using an extracorporeal circuit and administering the melphalan as antiblastic drug. Twenty-six