450286
Rhodium(III) chloride hydrate
99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Rhodium trichloride hydrate
Saggio
99.95% trace metals basis
Stato
crystalline
Composizione
Rh, 40%
Impurezze
≤550 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
100 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O.Cl[Rh](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Rh/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
HSSMNYDDDSNUKH-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?