520721
Iridium(III) chloride
99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Iridium trichloride, Trichloroiridium
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.8% trace metals basis
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
763 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
aliphatic hydrocarbons: insoluble(lit.)
aqueous acid: insoluble(lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ir](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Ir/h3*1H;/q;;;+3/p-3
DANYXEHCMQHDNX-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Applicazioni
- As a precursor to synthesize Iridium nanoparticles.
- As a starting material synthesize Iridium complexes that can be used to fabricate OLEDs.
- As a catalyst for the ring opening of epoxidesby aryl, heterocyclic, or aliphatic amines.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.