Key Documents
429155
Sigma-Aldrich
(Acetylacetonato)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I)
Sinonimo/i:
Ir(acac)(COD)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H19IrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: iridium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
150-155 °C (dec.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[Ir].C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.C5H8O2.Ir/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;1-4(6)3-5(2)7;/h1-2,7-8H,3-6H2;3,6H,1-2H3;/q;;+1/p-1/b2-1-,8-7-;4-3-;
JHNBKYKCHXHKET-DWVXZKBMSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
G Sava et al.
Chemico-biological interactions, 45(1), 1-6 (1983-07-01)
The effects of square planar rhodium, [RhacacCOD]o and iridium, [IracacCOD]o complexes and of octahedral ruthenium, [cis-RuCl2 (DMSO)4]o complex have been examined in comparison with cis-dichlorodiammino platinum(II) (cis-PDD). The toxicity in BDF1 mice varies widely and decreasing LD50-values, ranging from 0.94