Documenti fondamentali
701629
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24F6RhSb
Numero CAS:
Peso molecolare:
555.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: rhodium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
58-60 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Rh+].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.6FH.Rh.Sb/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;6*1H;;/q;;;;;;;;+1;+5/p-6/b2*2-1-,8-7-;;;;;;;;
BROZUPPJWNODCU-SXGOCSEPSA-H
Applicazioni
Catalyst for:
  • [3+2] Cycloaddition
  • Preparation of diastereomeric chiral phosphorus mon- and bidentate diamidophosphite ligands based on dianydromannitol and their use in asymmetric metallocomplex catalysis
  • C-C bond-forming hydrogenation
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
701629-1G4061826724712
701629-250MG4061833499962