MABS514
Anti-Keap1 Antibody, clone 144
clone 144, from rat
Sinonimo/i:
Kelch-like ECH-associated protein 1, Cytosolic inhibitor of Nrf2, INrf2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
144, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KEAP1(9817)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Keap1 in extracts from mouse embreyonic fibroblasts (MEF′s) (Watai, Y., et al. (2007). Genes to Cells. 12:1163-1178).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Keap1 in transfected HeLa cells (Tsuchiya, Y., et al. (2011). Mole. and Cell Biol. 31(22):4500-4512).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Keap1 in mouse embreyonic fibroblasts (MEF′s) cells (Watai, Y., et al. (2007). Genes to Cells. 12:1163-1178).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Keap1 in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1