393204
4-Hydroxynonenal
≥98% (HPLC), liquid, lipid peroxidation marker, Calbiochem®
Sinonimo/i:
4-Hydroxynonenal
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
4-Hydroxynonenal, 4-Hydroxynonenal, CAS 75899-68-2, is a major aldehyde product formed by peroxidation of ω-6-unsaturated fatty acids that is regarded as a specific marker of lipid peroxidation.
Livello qualitativo
Descrizione
RTECS - RA8510000
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Solubilità
ethanol: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
OC(CCCCC)\C=C\C=O
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10/h5,7-9,11H,2-4,6H2,1H3/b7-5+
JVJFIQYAHPMBBX-FNORWQNLSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Na+, K+-ATPase activity
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Carini, R., et al. 1996. Biochem. Biophys. Res. Commun.218, 772.
Li, L., et al. 1996. Toxicol.Appl. Pharmacol.139, 135.
Siems, W.G., et al. 1996. Free Radic. Res.20, 215.
Ullrich, O., et al. 1996. Free Radic. Res.24, 421.
van Kuijk, F.J., et al. 1995. Anal. Biochem. 224, 420.
Esterbauer, H., et al. 1991. Free Radic. Biol. Med.11, 81.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup