Documenti fondamentali
S7150
Sigma-Aldrich
Kit OxyBlot™ per la rivelazione dell'ossidazione proteica
The OxyBlot Protein Oxidation Detection Kit provides the reagents to perform the immunoblot detection of carbonyl groups introduced into proteins by oxidative reactions with ozone or oxides of nitrogen or by metal catalyzed oxidation.
Sinonimo/i:
Kit per l’ossidazione proteica, Saggio OxyBlot
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
OxyBlot
tecniche
western blot: suitable
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
La modifica ossidativa delle proteine da parte dei radicali liberi dell'ossigeno e di altre specie reattive si verifica sia nei processi fisiologici che in quelli patologici. In conseguenza di tale modifica, attraverso un meccanismo sito-specifico, vengono introdotti nelle catene laterali delle proteine dei gruppi carbonilici . Il kit OxyBlot fornisce reagenti per l′immunorilevazione semplice e sensibile della presenza di tali gruppi che rappresentano un segno distintivo dello stato di ossidazione delle proteine.
Applicazioni
Preparazione del lisato cellulare
1. Lavare le cellule aderenti nella piastra/fiasca con PBS freddo per due volte, eliminare il PBS. Per cellule non aderenti fare un lavaggio in PBS e centrifugare a 800-1000 giri/min per 5 min in una centrifuga da tavolo per ottenere il pellet di cellule.
2. Aggiungere alle cellule il tampone RIPA freddo (1 ml per 10^7 cellule/piastra da 100 mm/fiasca da 150 cm^2; 0,5 ml per 5 x 10^6 cellule/piastra da 60 mm/fiasca da 75 cm^2).
3. Raschiare le cellule aderenti dalla piastra/fiasca con un spatolina in gomma o un raschietto di plastica per cellule raffreddati in acqua distillata ghiacciata. Trasferire la sospensione cellulare in una provetta centrifuga. Agitare delicatamente la sospensione su un agitatore basculante o su un agitatore orbitale nella stanza fredda per 15 minuti per lisare le cellule.
4. Centrifugare il lisato a 14.000 x g in una centrifuga pre-raffreddata per 15 minuti. Trasferire immediatamente il soprannatante in una nuova provetta da centrifuga, buttare il pellet.
5. Diluire il lisato cellulare almeno 1:10 prima della misurazione della concentrazione proteica (i detergenti contenuti nel tampone di lisi potrebbero infatti interferire con il reagente a base di Coomassie) A questo punto il campione può essere diviso in aliquote e conservato a -20¡C per al massimo un mese.
SUGGERIMENTO: Quando si lavora con grandi volumi di cellule non aderenti, potrebbe non essere possibile raffreddare rapidamente le cellule per mantenere l'attività della proteina in esame. In questo caso, aggiungere la sospensione cellulare a una miscela di uguale massa di PBS 2X e ghiaccio, poi raccogliere le cellule per centrifugazione e procedere alla lisi come descritto sopra.
Tampone RIPA per la lisi cellulare:
N. Cat. 20-188
http://www.millipore.com/catalogue/item/20-188
L'agente riducente è molto importante per prevenire l'ossidazione:
Il lisato proteico può essere preparato seguendo diversi protocolli. Sono adatti anche i tamponi standard come RIPA e Triton. Si raccomanda di aggiungere al tampone di lisi un agente riducente per prevenire l'ossidazione delle proteine che potrebbe verificarsi dopo la lisi cellulare. Un tampone di lisi contenente 1-2% di 2-mercaptoetanolo o 50 mM di DTT è in grado di inibire sufficientemente l′ossidazione senza inibire la reazione di derivatizzazione nel protocollo OxyBlot. Anche i campioni di proteine purificate possono essere analizzati con il Kit OxyBlot.
Per informazioni generali sull'estrazione delle proteine, si prega di consultare questo link.
http://www.millipore.com/immunodetection/id3/proteinextraction
Preparazione del lisato cellulare
1. Lavare le cellule aderenti nella piastra/fiasca con PBS freddo per due volte, eliminare il PBS. Per cellule non aderenti fare un lavaggio in PBS e centrifugare a 800-1000 giri/min per 5 min in una centrifuga da tavolo per ottenere il pellet di cellule.
2. Aggiungere alle cellule il tampone RIPA freddo (1 ml per 10^7 cellule/piastra da 100 mm/fiasca da 150 cm^2; 0,5 ml per 5 x 10^6 cellule/piastra da 60 mm/fiasca da 75 cm^2).
3. Raschiare le cellule aderenti dalla piastra/fiasca con un spatolina in gomma o un raschietto di plastica per cellule raffreddati in acqua distillata ghiacciata. Trasferire la sospensione cellulare in una provetta centrifuga. Agitare delicatamente la sospensione su un agitatore basculante o su un agitatore orbitale nella stanza fredda per 15 minuti per lisare le cellule.
4. Centrifugare il lisato a 14.000 x g in una centrifuga pre-raffreddata per 15 minuti. Trasferire immediatamente il soprannatante in una nuova provetta da centrifuga, buttare il pellet.
5. Diluire il lisato cellulare almeno 1:10 prima della misurazione della concentrazione proteica (i detergenti contenuti nel tampone di lisi potrebbero infatti, se troppo concentrati, interferire con il reagente a base di Coomassie) A questo punto il campione può essere diviso in aliquote e conservato a -20¡C per al massimo un mese.
SUGGERIMENTO: Quando si lavora con grandi volumi di cellule non aderenti, potrebbe non essere possibile raffreddare rapidamente le cellule per mantenere l'attività della proteina in esame. In questo caso, aggiungere la sospensione cellulare a una miscela di uguale massa di PBS 2X e ghiaccio, poi raccogliere le cellule per centrifugazione e procedere alla lisi come descritto sopra.
Tampone RIPA per la lisi cellulare:
N. Cat. 20-188
http://www.millipore.com/catalogue/item/20-188
L'agente riducente è molto importante per prevenire l'ossidazione:
Il lisato proteico può essere preparato seguendo diversi protocolli. Sono adatti anche i tamponi standard come RIPA e Triton. Si raccomanda di aggiungere al tampone di lisi un agente riducente per prevenire l'ossidazione delle proteine che potrebbe verificarsi dopo la lisi cellulare. Un tampone di lisi contenente 1-2% di 2-mercaptoetanolo o 50 mM di DTT è in grado di inibire sufficientemente l′ossidazione senza inibire la reazione di derivatizzazione nel protocollo OxyBlot. Anche i campioni di proteine purificate possono essere analizzati con il Kit OxyBlot.
Per informazioni generali sull'estrazione delle proteine, si prega di consultare questo link.
http://www.millipore.com/immunodetection/id3/proteinextraction
Preparazione del lisato cellulare
1. Lavare le cellule aderenti nella piastra/fiasca con PBS freddo per due volte, eliminare il PBS. Per cellule non aderenti fare un lavaggio in PBS e centrifugare a 800-1000 giri/min per 5 min in una centrifuga da tavolo per ottenere il pellet di cellule.
2. Aggiungere alle cellule il tampone RIPA freddo (1 ml per 10^7 cellule/piastra da 100 mm/fiasca da 150 cm^2; 0,5 ml per 5 x 10^6 cellule/piastra da 60 mm/fiasca da 75 cm^2).
3. Raschiare le cellule aderenti dalla piastra/fiasca con un spatolina in gomma o un raschietto di plastica per cellule raffreddati in acqua distillata ghiacciata. Trasferire la sospensione cellulare in una provetta centrifuga. Agitare delicatamente la sospensione su un agitatore basculante o su un agitatore orbitale nella stanza fredda per 15 minuti per lisare le cellule.
4. Centrifugare il lisato a 14.000 x g in una centrifuga pre-raffreddata per 15 minuti. Trasferire immediatamente il soprannatante in una nuova provetta da centrifuga, buttare il pellet.
5. Diluire il lisato cellulare almeno 1:10 prima della misurazione della concentrazione proteica (i detergenti contenuti nel tampone di lisi potrebbero infatti, se troppo concentrati, interferire con il reagente a base di Coomassie) A questo punto il campione può essere diviso in aliquote e conservato a -20¡C per al massimo un mese.
SUGGERIMENTO: Quando si lavora con grandi volumi di cellule non aderenti, potrebbe non essere possibile raffreddare rapidamente le cellule per mantenere l'attività della proteina in esame. In questo caso, aggiungere la sospensione cellulare a una miscela di uguale massa di PBS 2X e ghiaccio, poi raccogliere le cellule per centrifugazione e procedere alla lisi come descritto sopra.
Tampone RIPA per la lisi cellulare:
N. Cat. 20-188
http://www.millipore.com/catalogue/item/20-188
L'agente riducente è molto importante per prevenire l'ossidazione:
Il lisato proteico può essere preparato seguendo diversi protocolli. Sono adatti i classici tamponi di lisi quali RIPA e Triton. Si raccomanda di aggiungere al tampone di lisi un agente riducente per prevenire l'ossidazione delle proteine che potrebbe verificarsi in seguito alla lisi cellulare. Un tampone di lisi contenente 1-2% di 2-mercaptoetanolo o 50 mM di DTT è in grado di inibire sufficientemente l′ossidazione senza inibire la reazione di derivatizzazione nel protocollo OxyBlot. Anche i campioni di proteine purificate possono essere analizzati con il Kit OxyBlot.
Per informazioni generali sull'estrazione delle proteine, si prega di consultare questo link.
http://www.millipore.com/immunodetection/id3/proteinextraction
Stoccaggio e stabilità
Conservare lo standard di proteine (componente 90450) tra -25° e -15°C, dopo il ricevimento. Conservare tutti gli altri componenti tra 2°C e 8°C.
Conservare lo standard di proteine (componente 90450) tra -25° e -15°C, dopo il ricevimento. Conservare tutti gli altri componenti tra 2°C e 8°C.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Bone Marrow Cells Reduce Fibrogenesis and Enhance Regeneration in Fibrotic Rat Liver.
Sun CK, Chen CH, Kao YH, Yuen CM, Sheu JJ, Lee FY, Chen YT, Kung CT, Yip HK
The Journal of Surgical Research null
Oxidative stress, induced by 6-hydroxydopamine, reduces proteasome activities in PC12 cells: implications for the pathogenesis of Parkinson's disease
Elkon, H. et al.
Journal of Molecular Neuroscience, 24(3), 387-400 (2004)
Mitochondrial complex I activity and oxidative damage to mitochondrial proteins in the prefrontal cortex of patients with bipolar disorder.
Andreazza AC, Shao L, Wang JF, Young LT
Archives of General Psychiatry null
Specific inactivation of cysteine protease-type cathepsin by singlet oxygen generated from naphthalene endoperoxides.
Nagaoka, Yuki, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 331, 215-223 (2005)
Ketone bodies stimulate chaperone-mediated autophagy.
Finn, Patrick F and Dice, J Fred
The Journal of Biological Chemistry, 280, 25864-25870 (2005)