D9132
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl
Sinonimo/i:
1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical, 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl, DPPH
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Colore
green
Punto di fusione
~135 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(c([N]N(c2ccccc2)c3ccccc3)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H12N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H
HHEAADYXPMHMCT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Stable p-radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) adsorbed at the elbows of 22×3 reconstructed Au (111): This study focuses on the single-molecule level investigation of the stable organic radical DPPH, exploring its adsorption and interaction characteristics on a gold surface, which is crucial for understanding metal-free magnetic phenomena at subnanometer scales (R Vranik et al., 2020).
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 1