Documenti fondamentali
F9252
Sigma-Aldrich
Reagente fenolo Folin & Ciocalteu
suitable for determination of total protein by Lowry method, 1.9-2.1 N
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.9-2.1 N
Colore
clear yellow
faint yellow to very dark yellow, and Faint Green-Yellow to Very Dark Green-Yellow
pH
<0.5 (20 °C)
Densità
1.240 g/cm3 at 20 °C
Compatibilità
suitable for determination of total protein by Lowry method
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Il reagente fenolico di Folin & Ciocalteu′ è usato prevalentemente nel metodo di Lowry per la determinazione della concentrazione delle proteine. È stato inoltre usato per la quantificazione dei composti fenolici totali. In questo metodo, la proteina viene pretrattata con rame(II) in un reagente biureto modificato (soluzione alcalina di rame
stabilizzata con potassio sodio tartrato). L′aggiunta del reagente fenolo genera cromogeni che inducono un incremento dell′assorbanza tra 550 e 750 nm. Di solito si utilizza l′assorbanza al picco (750 nm) o alla spalla (660 nm) per quantificare concentrazioni delle proteine tra 1 e 100 mg/mL mentre per concentrazioni più elevate si usa l′assorbanza a 550 nm.
In assenza di rame, l′intensità del colore è determinata principalmente dal contenuto di tirosina e triptofano, e in misura minore di cisteina e istidina, nella proteina. Il rame(II) non ha effetto sulla formazione del colore da parte di tirosina, triptofano o istidina, mentre riduce quella dovuta alla cisteina.
Sono state pubblicate molte modifiche della procedura originale del saggio, inclusi i metodi per migliorare lo sviluppo del colore, per determinare il contenuto di proteine non solubili e per l′automatizzazione della procedura. Composti che includono diversi tamponi, agenti chelanti, detergenti e composti organici ciclici possono interferire con il saggio per le proteine di Lowry.
Il reagente fenolico di Folin & Ciocalteu′ può essere usato anche come reagente spray nelle procedure cromatografiche.
Applicazioni
Il reagente fenolico di Folin & Ciocalteu è stato usato per la stima del contenuto fenolico totale nei campioni.
Altre note
Il reagente fenolico di Folin & Ciocalteu′ non contiene fenolo. Piuttosto, il reagente reagisce con i fenoli e con sostanze riducenti non fenoliche per formare cromogeni che possono essere rilevati con metodo spettrofotometrico.
Linkage
Questo prodotto è disponibile anche come parte di un kit.
Prodotti correlati
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Estimation of total phenolic content and other oxidation substrates in plant tissues using Folin-Ciocalteu reagent.
Ainsworth EA and Gillespie KM
Nature Protocols, 2, 875-875 (2007)
David L Jones et al.
PloS one, 9(3), e90882-e90882 (2014-03-19)
Monitoring the properties of dissolved organic carbon (DOC) in soil water is frequently used to evaluate changes in soil quality and to explain shifts in freshwater ecosystem functioning. Using >700 individual soils (0-15 cm) collected from a 209,331 km(2) area
Han-Shin Kim et al.
Scientific reports, 6, 25318-25318 (2016-05-05)
Biofilm formation on biotic or abiotic surfaces has unwanted consequences in medical, clinical, and industrial settings. Treatments with antibiotics or biocides are often ineffective in eradicating biofilms. Promising alternatives to conventional agents are biofilm-inhibiting compounds regulating biofilm development without toxicity
Nutritional evaluation of some subtropical red and green seaweeds Part II. In vitro protein digestibility and amino acid profiles of protein concentrates.
Wong KH and Cheung PCK
Food Chemistry, 72, 11-17 (2001)
Lowry's method of protein estimation: some more insights.
S Sengupta et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 45(1), 80-80 (1993-01-01)
Articoli
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
Protocolli
To standardize a procedure for the determination of protein by modified Lowry.
Proteinase K (EC 3.4.21.64) activity can be measured spectrophotometrically using hemoglobin as the substrate. Proteinase K hydrolyzes hemoglobin denatured with urea, and liberates Folin-postive amino acids and peptides. One unit will hydrolyze hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmol of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin & Ciocalteu's Phenol Reagent).
To standardize a procedure for the enzymatic assay of Protease using Casein as a substrate.