Documenti fondamentali
E8631
Supelco
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
for enzymic, spectrophotometric det. of H2O2
Sinonimo/i:
3-(N-Ethyl-m-toluidino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine sodium salt, Sodium 3-(N-ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonate, Sodium N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine, TOOS
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18NNaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.33
Beilstein:
5689521
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Qualità
for enzymic, spectrophotometric det. of H2O2
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Stringa SMILE
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Tamaoku, K., et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2492-2492 (1982)