Documenti fondamentali
D2535
Sigma-Aldrich
Direct Blue 15
suitable for Histopaque® system, Powder
About This Item
Formula condensata:
C34H24N6O16S4Na4
Numero CAS:
Peso molecolare:
992.80
Colour Index:
24400
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Nome del prodotto
Direct Blue 15, suitable for Histopaque® system, suitable for viability studies of collagenase-treated rat liver cells
Descrizione
suitable for Histopaque® system
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
Dye content, ~44%
Colore
dark blue
Solubilità
water: 10 mg/mL, clear, blue
Compatibilità
suitable for viability studies of collagenase-treated rat liver cells
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].COc1cc(ccc1N=Nc2c(O)c3c(N)cc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)-c4ccc(N=Nc5c(O)c6c(N)cc(cc6cc5S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(OC)c4
InChI
1S/C34H28N6O16S4.4Na/c1-55-25-9-15(3-5-23(25)37-39-31-27(59(49,50)51)11-17-7-19(57(43,44)45)13-21(35)29(17)33(31)41)16-4-6-24(26(10-16)56-2)38-40-32-28(60(52,53)54)12-18-8-20(58(46,47)48)14-22(36)30(18)34(32)42;;;;/h3-14,41-42H,35-36H2,1-2H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48)(H,49,50,51)(H,52,53,54);;;;/q;4*+1/p-4
OLSOUGWNONTDCK-UHFFFAOYSA-J
Applicazioni
May be used as a substitute for trypan blue for some biological and staining applications.
Note legali
Histopaque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Chrysophenine Dye content 65 %
Sigma-Aldrich
201901
Chrysophenine
Chromotrope 2R suitable for modified Gomori Trichrome stain
Sigma-Aldrich
C3143
Chromotrope 2R
Potassium feldspar NIST® SRM® 607
NIST607
Potassium feldspar
Evans Blue Dye content ≥75 %
Sigma-Aldrich
E2129
Evans Blue
Direct Red 23 Dye content 30 %
Sigma-Aldrich
212490
Direct Red 23
A Kai et al.
International journal of biological macromolecules, 20(3), 221-231 (1997-06-01)
The difference of influence of a certain kind of direct dye on the structure of nascent microbial cellulose was examined, with Direct Red 28 have a biphenylenebis(azo) skeletal structure; Direct Blue 1 having two hydroxyl, two methoxy and two sulfonate
A Shan et al.
Journal of chromatographic science, 26(9), 439-442 (1988-09-01)
Two structurally similar azo dyes, Direct Blue No. 6 and Direct Blue No. 15, are analyzed by separate reversed-phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) systems utilizing a dual-wavelength UV/visible detector at 254 and 546 nm. Each dye contains more than 35
Metabolism of benzidine and benzidine-congener based dyes by human, monkey and rat intestinal bacteria.
C E Cerniglia et al.
Biochemical and biophysical research communications, 107(4), 1224-1229 (1982-08-31)
Koel Kumar et al.
Bioresource technology, 98(16), 3168-3171 (2007-02-27)
Studies were carried out on decolorisation and biotransformation of the dye Direct Blue-15 into 3,3'-dimethoxybenzidine (O'-dianisidine) and a sulphonated derivative by a five-member bacterial consortium. Chromatographic studies revealed further complete biodegradation of 3,3'-dimethoxybenzidine coupled with release of ammonia, but the
Chih-Huang Weng et al.
Ultrasonics sonochemistry, 20(3), 970-977 (2012-11-29)
Decolourization of direct azo dye, direct blue 15 (DB15), by an advanced Fenton process coupled with ultrasonic irradiation (Fenton/US) was investigated. Zero-valent iron (ZVI) aggregates were used as the catalyst. A positive synergistic effect occurred when Fenton's reagent was combined