Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
M8250
Sigma-Aldrich
MES
≥99.5% (titration)
Sinonimo/i:
Acido 2-(N-Morpholino)etansolfonico, Acido 4-morfolinetansolfonico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO4S · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.24 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
32129211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (titration)
Stato
crystalline powder
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.5-6.7
pKa 
6.1
Solubilità
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
applicazioni
agriculture
clinical research
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il MES idrato, o acido 4-morfolinetansolfonico idrato) è un tampone morfolinico zwitterionico diffusamente conosciuto come un dei tamponi di Good per applicazioni biologiche e biochimiche. La sua eccezionale capacità tampone nell′intervallo di pH tra 5,5 e 6,7 ne fanno uno strumento versatile per un′ampia schiera di applicazioni di ricerca. In particolare, il tampone MES riduce al minimo le interazioni con i comuni metalli utilizzati negli studi biologici ed ambientali, evitando ogni interferenza con i risultati sperimentali.
Grazie alla sua eccellente idrosolubilità e alla sua quasi assoluta insolubilità nei lipidi, il tampone MES risulta impermeabile alle membrane, garantendo così piena efficacia negli ambienti cellulari. Le sue applicazioni vanno dal mantenere la stabilità nei terreni per colture cellulari alla formulazione di tamponi a base di proteine fino ai tamponi di corsa per l′elettroforesi. Il tampone MES può trovare impiego anche nella purificazione di anticorpi, peptidi, proteine, componenti ematici e fattori di crescita. Il tampone MES si distingue come alternativa più sicura rispetto ad agenti potenzialmente tossici come il tampone cacodilato o i tamponi zwitterionici, tra cui il tampone citrato e il tampone malato. Il tampone MES si rivela assai utile per regolare il pH nei mezzi di crescita, stabilizzare le soluzioni enzimatiche e nell′impiego come componente di un tampone di corsa PAGE in diversi assetti sperimentali.
Applicazioni
Il MES idrato è stato usato:
  • nel terreno MS (Murashige e Skoog) per la crescita di pianticelle di Arabidopsis
  • in un tampone di estrazione del citoscheletro nel corso di uno studio di immunofluorescenza
  • come tampone di lavaggio per lavare e poi risospendere biglie paramagnetiche da legare selettivamente a BSA-mannosio
  • come componente di terreni di crescita
Caratteristiche e vantaggi
  • Tampone efficace nell′intervallo di pH 5,5-6,7 (25 °C), con una pKa di 6,1 (25 °C)
  • Altamente idrosolubile
  • Legame con ioni metallici minimo
  • Stabile in un ampio intervallo di pH
  • Basso coefficiente di estinzione UV e reattività minima
Nota sulla preparazione
Per preparare un tampone con acido libero MES è sufficiente titolare l′acido libero con NaOH al pH desiderato. Alternativamente, si possono miscelare soluzioni madre di MES e di MES, sale sodico, fino a raggiungere il pH desiderato. Sono state pubblicate le tabelle per la preparazione di tamponi a un dato pH miscelando soluzioni madre. Il MES non è raccomandato per tamponare a pH 7,4; per questo pH si devono prendere in considerazione altri tamponi.
Stoccaggio e stabilità
A 2-8 °C, le soluzioni sono stabili per mesi. Sterilizzare mediante filtrazione con filtri da 0,2 µM. La sterilizzazione in autoclave è sconsigliata per tutti i tamponi a base di acido solfonico. Se i tamponi devono essere privi di nucleasi, trattare prima l′acqua e aggiungere i sali tampone dopo la sterilizzazione in autoclave. Se sterilizzate in autoclave, le soluzioni di MES acquistano una colorazione gialla (anche se il pH non si modifica in modo misurabile). L′identità del prodotto di degradazione giallo non è nota.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
MES ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 5.5-6.5
Millipore
475893
MES
MES BioReagent, ≥99% (titration), crystalline
Sigma-Aldrich
M5057
MES
MES free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
RDD030
MES
BIS-TRIS ≥98.0% (titration)
Sigma-Aldrich
B9754
BIS-TRIS
MES monohydrate
SAFC
RES0113M-A7
MES monohydrate
MES solution suitable for, BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
M1317
MES solution
ADA ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
A9883
ADA
Proteomic and phosphoproteomic analyses of chromatin-associated proteins from Arabidopsis thaliana.
Bigeard J et al.
Proteomics, 14, 2141-2141 (2014)
Negative effect of heat shock on feline calicivirus release from infected cells is associated with the control of apoptosis.
Alvarez-Sanchez C et al.
Virus Research, 198, 44-44 (2015)
"(Un) suitability of the use of pH buffers in biological, biochemical and environmental studies and their interaction with metal ions-a review.
Ferreira, Carlos MH, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5 (39), 30989-31003 (2015)
Data for Biochemical Research, Dawson, R.M.C. et al, 410-410 (1987)
Good, Norman E. et al.
Biochemistry, 5, 467- 477 (1966)
Protocolli
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)