557360
Roscovitine
A potent, reversible, and selective inhibitor of Cdks that exhibits about 10-fold greater efficacy towards p34-cdk1 and p33-cdk2 and 20-fold greater efficacy towards p33-cdk5 relative to Olomoucine.
Sinonimo/i:
Roscovitine, 2-(R)-(1-Ethyl-2-hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-isopropylpurine, Cdk7 Inhibitor I
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C19H26N6O/c1-4-15(11-26)22-19-23-17(20-10-14-8-6-5-7-9-14)16-18(24-19)25(12-21-16)13(2)3/h5-9,12-13,15,26H,4,10-11H2,1-3H3,(H2,20,22,23,24)/t15-/m1/s1
BTIHMVBBUGXLCJ-OAHLLOKOSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
p34cdk1/cyclin B
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Meijer, L., et al. 1997. Eur. J. Biochem.243, 527.
Meijer, L., et al. 1996. Trends Cell Biol. 6, 393.
Rudolph, B., et al. 1996. EMBO J. 15, 3053.
WGK 3