SML1578
Aftin-4
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R)-2-[[9-(1-Methylethyl)-6-[methyl(phenylmethyl)amino]-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol, Amyloid-β Forty-Two Inducer 4, N6-Methyl-(R)-roscovitine
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)N(Cc3ccccc3)C)N[C@@H](CO)CC)C(C)C
InChI
1S/C20H28N6O/c1-5-16(12-27)22-20-23-18(25(4)11-15-9-7-6-8-10-15)17-19(24-20)26(13-21-17)14(2)3/h6-10,13-14,16,27H,5,11-12H2,1-4H3,(H,22,23,24)/t16-/m1/s1
YPYWONAECUVKHY-MRXNPFEDSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)