H9538
HNE-DMA
hexane solution, ≥85% (GC)
Sinonimo/i:
(E)-4-Hydroxynonenal-dimethylacetal, 4-HNE-DMA
Saggio
≥85% (GC)
Stato
hexane solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC(O)\C=C\C(OC)OC
InChI
1S/C11H22O3/c1-4-5-6-7-10(12)8-9-11(13-2)14-3/h8-12H,4-7H2,1-3H3/b9-8+
ATGIHMSJAARJTF-CMDGGOBGSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-14.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?