Documenti fondamentali
F5881
Sigma-Aldrich
Adiuvante di Freund, completo
cell suspension
Sinonimo/i:
FCA
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Stato
cell suspension
Livello qualitativo
Colore
amber
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Ogni mL di adiuvante di Freund completo contiene 1 mg di  Mycobacterium tuberculosis  (H37Ra, ATCC 25177), termofissato ed essiccato, 0,85 mL di olio di paraffina e 0,15 mL di mannide monooleato.
Applicazioni
Gli adiuvanti di Freund possono essere utilizzati per produrre emulsioni acqua in olio di immunogeni. Gli antigeni contenuti nelle emulsioni acqua in olio stimolano risposte anticorpali elevate e di lunga durata, imputabili al lento rilascio dell′antigene.
Gli antigeni (preferibilmente in soluzione salina) vengono generalmente miscelati con un volume uguale di adiuvante per formare un′emulsione.
Azioni biochim/fisiol
I micobatteri presenti nell′adiuvante di Freund completo attraggono i macrofagi e altre cellule nella sede di iniezione, rafforzando così la risposta immunitaria. Per questa ragione, l′adiuvante di Freund completo viene utilizzato per le iniezioni iniziali, mentre l′adiuvante di Freund incompleto è destinato ai richiami successivi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna il/i prodotto/i, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo, usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
U Iqbal et al.
British journal of cancer, 103(10), 1606-1616 (2010-10-21)
Insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) is an abundant, selective and accessible biomarker of glioblastoma multiforme (GBM) tumour vessels. In this study, an anti-IGFBP7 single-domain antibody (sdAb) was developed to target GBM vessels for molecular imaging applications. Human GBM was
Sukjae Joshua Kang et al.
The Korean journal of physiology & pharmacology : official journal of the Korean Physiological Society and the Korean Society of Pharmacology, 21(5), 487-493 (2017-09-09)
The anterior cingulate cortex (ACC) is known for its role in perception of nociceptive signals and the associated emotional responses. Recent optogenetic studies, involving modulation of neuronal activity in the ACC, show that the ACC can modulate mechanical hyperalgesia. In
E L Brown et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 15(2), 156-164 (2009-01-22)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus is increasingly responsible for staphylococcal infections in the community. A large percentage of the community-acquired methicillin-resistant (CA-MRSA) strains in the USA produce Panton-Valentine leukocidin (PVL), which is associated with severe infections. The virulence of the clinical CA-MRSA
Suchandan Sikder et al.
The Journal of infectious diseases, 218(2), 324-335 (2017-12-14)
Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease (ARF/RHD) have long been described as autoimmune sequelae of Streptococcus pyogenes or group A streptococcal (GAS) infection. Both antibody and T-cell responses against immunodominant GAS virulence factors, including M protein, cross-react with host
L Curtis et al.
Allergy, 57(7), 627-631 (2002-07-09)
Few studies have measured pigeon allergens in non pigeon coop environments. This study was conducted to determine approximate pigeon dropping allergen concentrations in indoor environments. Polyclonal antibody serum was prepared by injecting a rabbit three times with crude wild pigeon