L8918
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-MAP1 light chain 3-like protein 1, Anti-MAP1A/1B light chain 3A, Anti-MAP1A/1BLC3, Anti-MAP1A/MAP1B LC3A, Anti-MAP1ALC3, Anti-MAP1BLC3, Anti-MAP1LC3A, Anti-MAP1LC3B, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 beta, Anti-Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-LC3, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 16-18 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP1LC3A(84557) , MAP1LC3B(81631)
mouse ... Map1lc3a(66734) , Map1lc3b(67443)
rat ... Map1lc3a(362245) , Map1lc3b(64862)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
- filter retardation assay
- immunocytochemistry
Immunofluorescence (3 papers)
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (21 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.