Documenti fondamentali
P0067
Sigma-Aldrich
Anti-p62/SQSTM1
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-p62 legante l’ubiquitina, Anti-sequestosoma 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~62 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysate of NIH-3T3 cells
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human A549 cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SQSTM1(8878)
mouse ... Sqstm1(18412)
rat ... Sqstm1(113894)
Descrizione generale
p62 o SQSTM1 (sequestosoma 1) è una proteina adattatrice multidominio, multifunzionale che risiede a livello delle membrane dell′autofagosoma. Il gene umano p62 è mappato sul cromosoma umano 5. La proteina è formata da 440 aminoacidi. La proteina si è conservata nei metazoani, ma non nelle piante e nei funghi. È composta dal dominio Phox1 e Bem1p (PB1), un dominio del dito di zinco (ZZ), due segnali di localizzazione nucleare, un dominio di legame del fattore 6 associato al recettore del fattore di necrosi tumorale (TRAF6), un segnale di esportazione nucleare, una regione che interagisce con LC3 (LIR), una regione che interagisce con Keap-1 (KIR) e un dominio associato all′ubiquitina (UBA). È presente prevalentemente nel citoplasma, ma è espressa anche nel nucleo, negli autofagosomi e nei lisosomi.
L′anticorpo anti p62/SQSTM1 è prodotto nel coniglio impiegando come immunogeno un peptide sintetico che corrisponde agli aminoacidi della p62/SQSTM1 umana (ID del gene: 8878), coniugato a KLH, come immunogeno. La sequenza corrispondente è identica nel ratto e nel topo. L′anticorpo viene purificato per affinità impiegando il peptide immunizzante immobilizzato su agarosio.
Specificità
L′anticorpo anti p62/SQSTM1 riconosce la p62/SQSTM1 umana, murina e di topo. L′anticorpo può essere usato in diverse tecniche immunoistochimiche inclusi immunoblotting (~ 62 kDa), immunoprecipitazione e immunofluorescenza indiretta. Il peptide immunizzante inibisce in modo specifico il rilevamento della banda di p62/SQSTM1 con l′immunoblotting.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi della p62/SQSTM1 umana, coniugato a KLH. La sequenza proteica corrispondente è identica nel ratto e nel topo.
Applicazioni
L′anticorpo anti-p62/SQSTM1 prodotto nel coniglio è stato usato:
  • western blotting
  • nell′immunoprecipitazione in linee cellulari umane
  • nei campioni da prostatectomia in immunoistochimica
Azioni biochim/fisiol
p62 o SQSTM1 (sequestosoma 1) gioca un ruolo nel metabolismo catabolico di molecole coinvolte in NF-κB (fattore nucleare), mTOR (bersaglio della rapamicina nei mammiferi), MAPK (protein-chinasi attivata dai mitogeni) ed è quindi coinvolto nel ciclo cellulare e nell′apoptosi. Si ritiene che agisca da oncogene e al suo accumulo è stata associata una prognosi infausta. Si accumula nelle cellule con autofagia difettosa e il suo accumulo nel citosol è legato a una prognosi infausta nel cancro della prostata. È responsabile dell′attivazione del complesso 1 del bersaglio della rapamicina nei mammiferi (mTORC1) agendo da adattatore per la membrana lisosomiale di mTORC1. Nel corso dell′infezione da virus Dengue (DENV), l′espressione della proteina p62 si riduce a causa della degradazione del proteosoma, e l′espressione stabile di p62 induce una riduzione della replicazione di DENV. p62 è un marcatore dell′autofagia e il suo accumulo è legato a un′aberrazione nella degradazione autofagica o all′inibizione dell′autofagia.
Mutazioni di questo gene inducono la malattia ossea di Paget sporadica e familiare. È comune il riscontro di p62 in corpi di inclusione che contengono aggregati proteici poliubiquitinati, che si accumulano in diverse malattie degenerative. L′autofagia è coinvolta nell′eliminazione cellulare di questi aggregati proteici. L′autofagia ricopre un ruolo essenziale nella differenziazione cellulare, nella morte cellulare e nell′invecchiamento. L′autofagia difettosa può contribuire allo sviluppo di certe malattie umane come il cancro, le malattie neurodegenerative, i disturbi muscolari e le infezioni da patogeni.
Stato fisico
Soluzione in tampone fosfato 0,01 M, pH 7,4, contenente azoturo di sodio 15 mM.
Stoccaggio e stabilità
Per un uso continuo, conservare a 2-8 °C al massimo per un mese. Se si desidera prolungare la conservazione, congelare in aliquote di lavoro. Si raccomanda di evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Se la soluzione risulta lievemente torbida dopo un lungo periodo di conservazione, centrifugare per chiarificarla prima dell′uso. Le diluizioni di lavoro non utilizzate entro 12 ore devono essere smaltite.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Sudhakar Aare et al.
Physiological genomics, 43(24), 1334-1350 (2011-10-20)
Acute quadriplegic myopathy (AQM) is a common debilitating acquired disorder in critically ill intensive care unit (ICU) patients that is characterized by tetraplegia/generalized weakness of limb and trunk muscles. Masticatory muscles, on the other hand, are typically spared or less
Pathogenic mutation in the ALS/FTD gene, CCNF, causes elevated Lys48-linked ubiquitylation and defective autophagy.
Lee A, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 75(2), 335-354 (2018)
Autophagy and human diseases.
Jiang P and Mizushima N
Cell Research, 24(1), 69-69 (2014)
Berberine alleviates ox-LDL induced inflammatory factors by up-regulation of autophagy via AMPK/mTOR signaling pathway.
Fan X et al
Journal of Translational Medicine, 13, 92-92 (2015)
Dengue Virus Inhibition of Autophagic Flux and Dependency of Viral Replication on Proteasomal Degradation of the Autophagy Receptor p62.
Metz P et al
Journal of Virology, 89(15), 8026-8041 (2015)