P0068
Anti-p62/SQSTM1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Sequestosome 1, Anti-Ubiquitin-binding protein p62
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~62 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using whole extract of NIH-3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of rat PC12 cells
western blot: 4-8 μg/mL using whole extracts of human A549 cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SQSTM1(8878)
mouse ... Sqstm1(18412)
rat ... Sqstm1(113894)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- in immunoblotting
- in immunoprecipitation
- as a probe to determine the presence and roles of p62 protein/sequestosome 1 in processes such as autophagy
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?