Documenti fondamentali
670197
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
95% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95% (HPLC)
Purezza ottica
ee: ≥99.5% (HPLC)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m0/s1
CGUGCZSRPDCLBT-KRWDZBQOSA-N
Applicazioni
(S)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine is a diphenylprolinol methyl ether, which can be used as a catalyst to synthesize:
  • Enantioselective ketones via intermolecular asymmetric Michael addition of aldehydes to nonactivated enones.
  • Stereoselective chiral bipyrazolidin-3-one derivatives by dipolar cycloaddition reaction of azomethine imines with α, β-unsaturated aldehydes.
  • Enantioenriched spiro nitrogen heterocycles via asymmetric nucleophilic epoxidation of α-ylideneoxindole esters.
  • Optically active secondary alcohols by asymmetric addition of Et2Zn to various aldehydes.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)