Documenti fondamentali
670308
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidine
95% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95% (HPLC)
Purezza ottica
ee: ≥99.5% (HPLC)
Gruppo funzionale
ether
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
CGUGCZSRPDCLBT-QGZVFWFLSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)