Documenti fondamentali
552542
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19N
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +3.0°, c = 1% in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.5870 (lit.)
Densità
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CN[C@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
OXOBKZZXZVFOBB-MRXNPFEDSA-N
Applicazioni
Used as excellent chiral solvating agents to determine the enantiomeric composition of chiral carboxylic acids directly by NMR analysis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Bailey, D. J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 149-149 (1997)