Documenti fondamentali
382337
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol
98%
Sinonimo/i:
α,α-Diphenyl-D-prolinol, (R)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H19NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.34
Beilstein:
4353363
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +69°, c = 3 in chloroform
Punto di fusione
77-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
OGCGXUGBDJGFFY-MRXNPFEDSA-N
Applicazioni
Used to prepare the corresponding oxazaborolidines for the borane-mediated asymmetric reduction of ketones.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synlett, 929-929 (1993)