Documenti fondamentali
414999
Sigma-Aldrich
3,4-Epoxytetrahydrothiophene-1,1-dioxide
97%
Sinonimo/i:
3,4-Epoxysulfolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Punto di fusione
145-150 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=S1(=O)CC2OC2C1
InChI
1S/C4H6O3S/c5-8(6)1-3-4(2-8)7-3/h3-4H,1-2H2
SZAIAWVGWTXVMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Used to prepare sulfolene derivatives and acyclic polyenes used in natural product synthesis. For a synthesis, see Tetrahedron Lett.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 2609-2609 (1971)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1335-1335 (1972)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 114-114 (1991)