Key Documents
560472
Sigma-Aldrich
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5380 (lit.)
P. eboll.
163 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
isothiocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S=C=NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H12N2OS/c11-7-8-1-2-9-3-5-10-6-4-9/h1-6H2
SDNSCXCXVQHBGH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(4-Morpholino)ethyl isothiocyanate may be used to synthesize (R,S)-(2-morpholin-4-yl-ethyl)-thiocarbamic acid O-(5-[1,2] dithiolan-3-yl pentyl) ester hydrochloride.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Claude Guillonneau et al.
European journal of medicinal chemistry, 38(1), 1-11 (2003-02-21)
Molecules containing a dithiolane moiety are widely investigated due to their antioxidant properties. The archetypal representative of this class of compounds is lipoic acid and indeed the lipoic acid-dihydrolipoic acid couple is part of the antioxidant defence system of the