Documenti fondamentali
560510
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propyl isothiocyanate
97%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)2N(CH2)3NCS
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio:
97%
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5000 (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isothiocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CC)CCCN=C=S
InChI
1S/C8H16N2S/c1-3-10(4-2)7-5-6-9-8-11/h3-7H2,1-2H3
QPBVKSLJBRCKIF-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Applicazioni
3-(Diethylamino)propyl isothiocyanate (DEAP) may be used to synthesize GCS-g-DEAP [glycol chitosan (GCS) grafted with DEAP groups].
Avvertenza
Refrigerate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nam Muk Oh et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 78(1), 120-126 (2010-03-20)
In this study, a novel pH-responsive nanogel composed of glycol chitosan (GCS) grafted with functional 3-diethylaminopropyl (DEAP) groups (denoted as GCS-g-DEAP hereafter) was fabricated. The GCS-g-DEAP was designed to have a self-assembled arrangement consisting of hydrophilic block (GCS) and hydrophobic